Learn More
HABP2 Antibody (OTI8D6), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-44933-30ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
HABP2 Monoclonal antibody specifically detects HABP2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spécification
| HABP2 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| 3026 | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Western Blot | |
| OTI8D6 | |
| Western Blot 1:500, Immunohistochemistry 1:2000 | |
| EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, EC 3.4.21.4, EC 3.4.21.92, Factor seven-activating protease, Factor VII-activating protease, FSAPfactor VII activating protein, HABP, Hepatocyte growth factor activator-like protein, HGFALhyaluronic acid binding protein 2, hyaluronan binding protein 2, hyaluronan-binding protein 2, PHBPplasma hyaluronan binding protein, Plasma hyaluronan-binding protein | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 33-330 of human HABP2 (NP_004123) produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2a |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu