Learn More
HABP2 Antibody (OTI8D6), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen HABP2
Klon OTI8D6
Verdünnung Western Blot 1:500, Immunohistochemistry 1:2000
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306525
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44933-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306609
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44933-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
HABP2 Monoclonal antibody specifically detects HABP2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
HABP2
Western Blot 1:500, Immunohistochemistry 1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
3026
IgG2a
>95%
Antibody
OTI8D6
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, EC 3.4.21.4, EC 3.4.21.92, Factor seven-activating protease, Factor VII-activating protease, FSAPfactor VII activating protein, HABP, Hepatocyte growth factor activator-like protein, HGFALhyaluronic acid binding protein 2, hyaluronan binding protein 2, hyaluronan-binding protein 2, PHBPplasma hyaluronan binding protein, Plasma hyaluronan-binding protein
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 33-330 of human HABP2 (NP_004123) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.