missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress HAEGTFTSD

Artikelnummer. 16472849
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16472849 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16472849 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP1226

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress HAEGTFTSD is a 9-residue peptide of human GLP-1 peptide or GLP-1(7-36), amide (HY-P0054A). GLP-1(7-36), amide is a physiological incretin hormone that stimulates insulin secretionin a glucose-dependant manner

Specifikationer

Reinheit 98.04%
CAS 926018-45-3
Inhalt und Lagerung Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Molekulargewicht 963.94 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 1 mg
Versandbedingung Room temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.