Learn More
Brand™ Hämatokrit-Dichtungsmasse
Zur schnellen Versiegelung von Mikro-Hämatokrit-Kapillaren. BRAND™ Hämatokrit-Dichtungsmasse ist aus einem nichthärtenden Zement auf Kunststoffplatte gefertigt. Bis zu 24 Kapillaren können in den nummerierten Ablagefeldern an den Längsseiten der Platte senkrecht abgestellt werden.
Marke: Brand™ 749510
46.87 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23264" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.16560kg
Beschreibung
Nicht trocknender Zement auf einer Kunststoffplatte. Zur schnellen Abdichtung von Mikrohämatokrit-Kapillaren. Bis zu 24 Kapillaren können vertikal in nummerierten Positionen entlang den Seiten des Tabletts platziert werdenHinweis: Halten Sie die Kapillaren (ca. 2/3 voll) nahe am leeren Ende, und kleben Sie das leere Ende mit einer leichten Drehung in den Zement, um es zu verschließen.
Spezifikation
Hämatokrit-Versiegelungsmasse | |
Versiegelung von Mikrohämatokrit-Kapillaren. | |
24 | |
10 Packungen |