Learn More
MP Biomedicals™ Ham‘s F-10 mit L-Glutamin, ohne Natriumhydrogencarbonat, Pulver
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteDescription
Ursprünglich wurden Ham‘s Nährstoffmischungen für das klonale Wachstum von mehreren CHO-Klonzellen (Ovarialzellen des chinesischen Hamsters), HeLa-Zellen und Maus-L-Zellen entwickelt. Je nach kultiviertem Zelltyp sind sowohl F-10- als auch F-12-Medien für die Verwendung mit oder ohne Serum formuliert.
F-10 hat bei folgenden Zellen ein zufriedenstellendes Wachstum gezeigt:
- Humane diploide Zellen
- Weiße Blutkörperchen für die chromosomale Analyse
- Primäre Gewebeexplantate aus Ratten, Kaninchen und Hühnern
Nutzungshinweis: Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
Specifications
Specifications
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Zellkulturmedium |
| Mit Additiven | Glukose, Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat |
| Ohne Additive | Kein Natriumhydrogencarbonat |