Beschreibung
Ham's F-10 Nährstoffmischung (F-10) wurde speziell für das Serum-freie Wachstum von CHO-Zellen (Ovarialzellen des chinesischen Hamsters) entwickelt. F-10 wurde seitdem für Serum-freies Wachstum von CHO-Kulturen sowie Serum-ergänztes Wachstum von anderen Säugetierzellen, einschließlich COS-7, primäre Ratten-Astrozyten und Prostata-Epithelzellen der Ratte, verwendet.
Im Vergleich zu anderen Basalmedien enthält F-10 eine größere Anzahl von Komponenten, einschließlich Zink, Hypoxanthin und Thymidin. Serum-freies Wachstum von CHO-Zellen in F-10 hat zu einer Vielzahl von verbesserten Formulierungen, wie Ham's F-12 Nährstoffmischung (F-12), geführt.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ F-10 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Gibco™ F-10 enthält keine Proteine oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert F-10 eine Supplementierung, häufig mit 10%igem fötalem Kälberserum (FKS). F-10 verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (1.2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Im Vergleich zu anderen Basalmedien enthält F-10 eine größere Anzahl von Komponenten, einschließlich Zink, Hypoxanthin und Thymidin. Serum-freies Wachstum von CHO-Zellen in F-10 hat zu einer Vielzahl von verbesserten Formulierungen, wie Ham's F-12 Nährstoffmischung (F-12), geführt.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ F-10 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Gibco™ F-10 enthält keine Proteine oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert F-10 eine Supplementierung, häufig mit 10%igem fötalem Kälberserum (FKS). F-10 verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (1.2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | CHO |
| Konzentration | 1 X |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Ham's F-10 Nährstoffmischung |
| Mit Additiven | GlutaMAX, Phenolrot, Natriumpyruvat |
| Ohne Additive | Keine HEPES |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Säugetierzellkultur |
| Menge | 10 x 500 ml |
| Zertifizierung/Konformität | Gemäß Norm ISO 13485, FDA |
| pH | 7,2 bis 7,4 |
| Mehr anzeigen |