Learn More
Gibco™ Hams F-10 Nährstoffmischung, HEPES
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10083132
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
10 x 500 ml
20 x 100 ml
Packungsgröße:
10 PCS
100 Milliliter
2000 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10083132 500 ml 500 Milliliter
11510606 100 ml 100 Milliliter
11540606 20 x 100 ml 2000 Milliliter
11530606 10 x 500 ml 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10083132 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 22390025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Hams F-10 Nährstoffmischung, HEPES
Ham's F-10 Nährstoffmischung (F-10) wurde speziell für das Serum-freie Wachstum von CHO-Zellen (Ovarialzellen des chinesischen Hamsters) entwickelt. F-10 wurde seitdem für Serum-freies Wachstum von CHO-Kulturen sowie Serum-ergänztes Wachstum von anderen Säugetierzellen, einschließlich COS-7, primäre Ratten-Astrozyten und Prostata-Epithelzellen der Ratte, verwendet.
Im Vergleich zu anderen Basalmedien enthält F-10 eine größere Anzahl von Komponenten, einschließlich Zink, Hypoxanthin und Thymidin. Serum-freies Wachstum von CHO-Zellen in F-10 hat zu einer Vielzahl von verbesserten Formulierungen, wie Ham's F-12 Nährstoffmischung (F-12), geführt.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ F-10 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ F-10 Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (12390-035). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Gibco™ F-10 enthält keine Proteine oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert F-10 eine Supplementierung, häufig mit 10%igem fötalem Kälberserum (FKS). F-10 verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (1.2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie CHO
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp Ham's F-10 Nährstoffmischung
Mit Additiven Glutamin, HEPES, Phenolrot, Natriumpyruvat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
Menge 500 ml
Zertifizierung/Konformität Gemäß Norm ISO 13485, FDA
pH 7,0 bis 7,4
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Beschreibung Ham‘s F-10 Nährstoffmischung, 500 ml, 1x Konzentration, flüssig, pH 7,0 bis 7,4, Haltbarkeit 12 Monate, Osmolalität 270 bis 320 mOsm/kg, mit Natriumpyruvat, L-Glutamin, Phenolrot, HEPES, Lagerung bei 2 bis 8 °C, für Säugetierzellkulturen