Learn More
Hamilton™ C-18 Starter Kit Steel
Edelstahl-Vorsäulen und PEEK-Vorsäulen schützen Ihre Investition
Marke: Hamilton™ 79459
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.19100kg
Beschreibung
- Vorsäulen entfernen Partikelverschmutzungen und stark adsorbierende Verbindungen aus Proben
- Der modulare Austausch und der Austausch von Kassetten sind einfach und werkzeugfrei
- Halter sind in Edelstahl und PEEK-Materialien erhältlich, beide Ausführungen sind optimiert, um das Totvolumen zu reduzieren und eine zusätzliche Säulenbandverbreiterung zu verhindern
- Die Halter für die Kassetten sind unbegrenzt wiederverwendbar
Das Kit enthält 1 Halter und 2 Kassetten
Empfohlen für die Verwendung mit praktisch allen Lösungsmitteln außer konzentrierter Salpetersäure, Schwefelsäure, Tetrahydrofuran oder Dimethylsulfoxid.
Spezifikation
20 mm | |
Gehäuse C18 | |
Edelstahl |