Learn More
ATAGO™ Tragbares Refraktometer Master-20α
Erzielen Sie mit dem Master-20α Refraktometer genauere Messungen geringer Konzentrationen. Messen Sie Erfrischungsgetränke, Suppen, Obst und Gemüse, Schneidöl, Reinigungsmittel usw.
Marke: ATAGO™ 2381
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Master-20α ist ein Modell für geringe Konzentrationen (Messbereich Brix 0,0 % bis 20,0 %).
- Geeignet für Messungen von Fruchtsäften in geringen Konzentrationen, Schneidöl, usw.
- Modell mit automatischer Temperaturkompensation (ATC), wasserbeständig (IP65).
- Master-20α besteht aus Metall.
Spezifikation
Tragbares Refraktometer | |
MASTER-20α | |
Brix | |
165 g |
0,0% bis 20,0% | |
±0,2 % Brix | |
IP65. | |
32 x 34 x 207 mm |