Learn More
Beiersdorf™ Hansaplast Classic Pflaster
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Hansaplast Classic Pflaster |
| Länge (metrisch) | 5 m |
| Breite (metrisch) | 1.25 cm |
| Abmessungen (L x B) | 5 m x 2,5 cm |
| Verpackungsart | Rolle |
| Haftmittel | Ja |