Learn More
Hanus-Lösung, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7072153 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
6 x 500 mL
6 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
6 Stück
Artikelnummer. 15624800
Marke: Honeywell-Fluka 35097500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Volumetrisch, 0.1 M IBr
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-33-5
Summenformel BrI
Molekulargewicht (g/mol) 206.81
MDL-Nummer MFCD00011353
InChI-Schlüssel CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Iodmonobromid, Iodbromid, Iodbromin, Iodbromid ibr, Iodbroman, Bromiod, Hanus-Lösung, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
PubChem CID 82238
IUPAC-Name Iodbroman
SMILES BrI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hanus-Lösung
Menge 500 ml
UN-Nummer UN2789
Beilstein 3587194
Flammpunkt 40 °C (104 °F)
Formelmasse 206.81 mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hanus solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetic acid, Iodinebromide