Learn More
HAPLN2 Rabbit anti-Human, Porcine, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | HAPLN2 |
---|---|
Konzentration | 0.27 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16885845
|
Proteintech
27818-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16875845
|
Proteintech
27818-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
BRAL1 is a member a superfamily consisting of several highly homologous hyaluro and proteoglycan binding link proteins. BRAL1 is predomitly expressed in brain tissue and spinal cord. Like other members in the link-module superfamily, BRAL1 contains an immunoglobulin-like fold and two proteoglycan tandem repeats (PTRs). Its mRNA expression pattern is similar to other lectican proteoglycans, suggesting that BRAL1 may act to stabilize the binding between the extracellular matrix molecule hyaluro and brevican. Immunostaining of mouse brain showed BRAL1 expression at P20 in the white matter of the developing cerebellum and in myelinated fiber tracts in the adult brain, suggesting that expression starts when axonal myelination occurs.Spezifikation
HAPLN2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Porcine, Rat | |
Q9ESM2, Q9GZV7 | |
100628124, 60484, 64057 | |
HAPLN2 Fusion Protein Ag27169 | |
Primary | |
-20°C | |
HAPLN2 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Brain link protein 1, BRAL1, HAPLN2 | |
HAPLN2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |