Learn More
RETSCH Mahlkugeln aus gehärtetem Stahl
Marke: RETSCH 05.368.0056
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.26000kg
Beschreibung
Material: Gehärteter StahlVolumen: 40mL
Spezifikation
Mahlkugeln | |
40 mm | |
Planeten-Kugelmühle PM 400 | |
Gehärteter Stahl |