Learn More
Harmin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Harmine, inhibits the Wnt signaling pathway in a cell-specific manner. Down-regulates inflammatory gene expression (TNF-α, IL-1β, iNOS). Reversibly inhibits MAO-A (monoamine oxidase A) but has no effect on MAO-B. Harmine is an inhibitor of Dyrk1A, Dyrk2 and Dyrk3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Harmin hemmt den Wnt-Signalweg zellspezifisch. Downreguliert die entzündliche Genexpression (TNF-α, IL-1β, iNOS). Hemmt reversibel MAO-A (Monoaminoxidase A), hat aber keine Auswirkung auf MAO-B. Harmin ist ein Inhibitor von Dyrk1A, Dyrk2 und Dyrk3.
Löslichkeit
Löslich in DMSO (100 mM), DMF (∼1,5 mg/ml), Ethanol (∼1,5 mg/ml) und PBS (pH 7,2, ∼0,25 mg/ml). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Harmin hemmt den Wnt-Signalweg zellspezifisch. Downreguliert die entzündliche Genexpression (TNF-α, IL-1β, iNOS). Hemmt reversibel MAO-A (Monoaminoxidase A), hat aber keine Auswirkung auf MAO-B. Harmin ist ein Inhibitor von Dyrk1A, Dyrk2 und Dyrk3.
Löslichkeit
Löslich in DMSO (100 mM), DMF (∼1,5 mg/ml), Ethanol (∼1,5 mg/ml) und PBS (pH 7,2, ∼0,25 mg/ml). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Harmine |
Schmelzpunkt | 262°C to 266°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 178813 |
Merck Index | 14,4616 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO (100 mM),DMF (∽1.5mg/ml),ethanol (∽1.5mg/ml),and PBS (pH 7.2,∽0.25mg/ml). Insoluble in water. |
Formelmasse | 212.25 |
Reinheit (%) | ≥98% |