Learn More
Abnova™ HAVCR2 Recombinant Protein
Human HAVCR2 full-length ORF recombinant protein with GST-tag at N-terminal
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH20843
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 84868
Molekulargewicht 41.36
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16176123
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00084868-P01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16186123
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00084868-P01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD4-positive T helper lymphocytes can be divided into types 1 (Th1) and 2 (Th2) on the basis of their cytokine secretion patterns. Th1 cells and their associated cytokines are involved in cell-mediated immunity to intracellular pathogens and delayed-type hypersensitivity reactions, whereas Th2 cells are involved in the control of extracellular helminthic infections and the promotion of atopic and allergic diseases. The 2 types of cells also cross-regulate the functions of the other. TIM3 is a Th1-specific cell surface protein that regulates macrophage activation and enhances the severity of experimental autoimmune encephalomyelitis in mice.
  • Theoretical MW (kDa): 41.36
  • Preparation method: In vitro wheat germ expression system
  • Purification: Glutathione Sepharose 4 fast flow
  • Storage buffer: 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer
Sequence: MFSHLPFDCVLLLLLLLLTRSSEVEYRAEVGQNAYLPCFYTPAAPGNLVPVCWGKGACPVFECGNVVLRTDERDVNYWTSRYWLNGDFRKGDVSLTIENVTLADSGIYCCRIQIPGIMNDEKFNLKLVIKPGEWTFACHLYE
Best use within three months from the date of receipt of this protein.
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH20843
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
41.36
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HAVCR2
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
84868
HAVCR2 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MFSHLPFDCVLLLLLLLLTRSSEVEYRAEVGQNAYLPCFYTPAAPGNLVPVCWGKGACPVFECGNVVLRTDERDVNYWTSRYWLNGDFRKGDVSLTIENVTLADSGIYCCRIQIPGIMNDEKFNLKLVIKPGEWTFACHLYE
FLJ14428/KIM-3/TIM3/TIMD3/Tim-3
HAVCR2