Learn More
New Pig Haz-Mat Socks
Artikelnummer. 12382459
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
100 oz
2 gal.
9 gal.
Größe:
10 L x 5 B x 10 in. H
10 ft. L x 3 in. B
3 Durchm. x 46 in. L
Gewicht (angloamerikanisch):
11,2 lb.
14 lb.
15 lb.
Packungsgröße:
2 Stück
6 Stück
Produktkod. Kapazität (angloamerikanisch) Größe Gewicht (angloamerikanisch) unitSize
12382459 100 oz 3 Durchm. x 46 in. L 11,2 lb. -
15355813 9 gal. 10 L x 5 B x 10 in. H 15 lb. 2 Stück
12449277 2 gal. 10 ft. L x 3 in. B 14 lb. 6 Stück
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12382459
Brand: New Pig 124CR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Stop the spread of acids and bases.
  • Chemical-resistant — won't degrade or cause a dangerous reaction upon contact with corrosive spills
  • Excellent for quickly diking and stopping the spread of chemical spills
  • Absorb and retain most acids, bases and unknown liquids
  • Can be incinerated after use to reduce waste
Specifikationer
Farbe Rosa
Kapazität (angloamerikanisch) 100 oz
Kapazität (metrisch) 3 l
Material Polypropylen
Typ Hazmat Absorptionshülle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die schnelle Eindämmung und das Stoppen von ausgelaufenen Chemikalien, absorbiert Säuren, Basen und korrosive Stoffe
Größe 3 Durchm. x 46 in. L
Abmessungen (L x B) 116.8 x 7.62 cm
Länge (angloamerikanisch) 46 in.
Länge (metrisch) 116.8 cm
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 7.62 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 3 in.
Durchmesser (metrisch) 7.62 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 11,2 lb.
Gewicht (metrisch) 5.1 kg
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.