Learn More
New Pig™ HazMat Spill Kits
Artikelnummer. 12913625
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
13,62 L
34.068- l - l, - l
79,49 L
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Säuren, Basen, Absorption unbekannter Flüssigkeiten
Säuren, Basen, Unbekanntes
Öl, Kühlmittel, Lösungsmittel, Wasser
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Zur Verwendung mit (Anwendung) Packungsgröße
12913625 79,49 L Öl, Kühlmittel, Lösungsmittel, Wasser 1 Stück
12903595 13,62 L Säuren, Basen, Absorption unbekannter Flüssigkeiten 1 Stück
12963615 34.068- l - l, - l Öl, Kühlmittel, Lösungsmittel, Wasser 1 Stück
12913585 34.068- l - l, - l Säuren, Basen, Unbekanntes -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12913625 Lieferant New Pig™ Lieferanten-Nr. RFL236
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Durable, water-resistant bag with hook-and-loop closure keeps contents clean and dry.
  • Feature PIG absorbents proven for rapid response
  • Socks stop spreading spills; PIG HazMat Pads absorb quickly
  • Absorbents are specially treated for unsurpassed performance with concentrated corrosives, such as 98% sulfuric acid and 30% sodium hydroxide
  • Temporary disposal bags help make cleanup easier
  • Bright yellow bag and large, color-coded label make the kit easy to locate
  • Strap for easy carrying and hanging
  • Compact and easy to store
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 79,49 L
Zur Verwendung mit (Anwendung) Öl, Kühlmittel, Lösungsmittel, Wasser