Learn More
New Pig™ HazMat Spill Kits
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
13,62 L
34.068- l - l, - l
79,49 L
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Säuren, Basen, Absorption unbekannter Flüssigkeiten
Säuren, Basen, Unbekanntes
Öl, Kühlmittel, Lösungsmittel, Wasser
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Feature PIG absorbents proven for rapid response
- Socks stop spreading spills; PIG HazMat Pads absorb quickly
- Absorbents are specially treated for unsurpassed performance with concentrated corrosives, such as 98% sulfuric acid and 30% sodium hydroxide
- Temporary disposal bags help make cleanup easier
- Bright yellow bag and large, color-coded label make the kit easy to locate
- Strap for easy carrying and hanging
- Compact and easy to store
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 34.068- l - l, - l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Öl, Kühlmittel, Lösungsmittel, Wasser |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.