Learn More
HUBER HB120, Umwälzheizgerät
Umwälz-Heizgeräte mit Pilot ONE zur Temperierung extern offener Systeme in kompakter Bauweise und zum Einbau in Anlagen geeignet. Mit Umwälzpumpe aus Edelstahl. Einstellbarer Übertemperaturschutz nach DIN 12876.
Marke: HUBER 2043.0001.01
Beschreibung
HB120 mit Steuerung „Pilot ONE“- Heizthermostat
- Temperaturbereich: 60°bis 250 °C
- Heizleistung: 12kW
- Druckpumpe, max.: 100 l/min/2. 5bar.
- Pumpenverbindung: M30 x 1,5 Stecker
- Stromversorgung: 400 V, 3∼N 50/60 Hz
Spezifikation
Schutzklasse III/FL, DIN 12876 | |
Umwälzthermostat | |
Pumpe aus rostfreiem Stahl | |
±0,01 deg;C | |
498 mm | |
400 V |
60°C bis 250°C | |
12 kW | |
HB120 | |
323 mm | |
400 V, 3∼N 50/60 Hz | |
50/60 Hz |