Learn More
HUBER HB45, Umwälzheizgerät
Umwälz-Heizgeräte mit Pilot ONE zur Temperierung extern offener Systeme in kompakter Bauweise und zum Einbau in Anlagen geeignet. Mit Umwälzpumpe aus Edelstahl. Einstellbarer Übertemperaturschutz nach DIN 12876.
Marke: HUBER 2030.0001.01
Beschreibung
HB45 mit Steuerung „Pilot ONE“- Heizthermostat
- Temperaturbereich: 45°bis 250 °C
- Heizleistung: 4,5kW
- Druckpumpe, max.: 55 l/min / 0,9 bar
- Pumpenverbindung: M24 x 1,5 Stecker
- Stromversorgung: 400 V, 3∼N 50/60 Hz
Spezifikation
Schutzklasse III/FL, DIN 12876 | |
Umwälzthermostat | |
Pumpe aus rostfreiem Stahl | |
±0,01°C | |
405 mm | |
400 V |
45°C bis 250°C | |
4,5 kW | |
HB45 | |
185 mm | |
400 V, 3∼N 50/60 Hz | |
50/60 Hz |