missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HBB Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | HBB |
---|---|
Konzentration | 0.3 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16895764
|
Proteintech
16216-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16885764
|
Proteintech
16216-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This antibody, raised against the full-length human HBB, recognizes the 13-16 kDa HBB in western blot analyses of human heart and placenta.
The alpha (HBA) and beta (HBB) loci determine the structure of the 2 types of polypeptide chains in adult hemoglobin, Hb A. The normal adult hemoglobin tetramer consists of two alpha chains and two beta chains. Mutant beta globin causes sickle cell anemia. Absence of beta chain causes beta-zero-thalassemia. Reduced amounts of detectable beta globin causes beta-plus-thalassemia. The order of the genes in the beta-globin cluster is 5′-epsilon - gamma-G - gamma-A - delta - beta-3′.Spezifikation
HBB | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P68871 | |
15127, 3043 | |
HBB Fusion Protein Ag9216 | |
Primary | |
-20°C | |
HBB |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
beta globin, CD113t C, HBB, Hemoglobin beta chain, Hemoglobin subunit beta, hemoglobin, beta | |
Hbb | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |