Learn More
HBD Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | HBD |
---|---|
Konzentration | 0.35 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16896574
|
Proteintech
16824-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16886574
|
Proteintech
16824-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Hemoglobin subunit delta is a protein that in humans is encoded by the HBD gene. The delta (HBD) and beta (HBB) genes are normally expressed in the adult: two alpha chains plus two beta chains constitute HbA, which in normal adult life comprises about 97% of the total hemoglobin. Two alpha chains plus two delta chains constitute HbA-2, which with HbF comprises the remaining 3% of adult hemoglobin. Five beta-like globin genes are found within a 45 kb cluster on chromosome 11 in the following order: 5′-epsilon-Ggamma-Agamma-delta-beta-3′.Spezifikation
HBD | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
P02042 | |
100187828 | |
HBD Fusion Protein Ag10409 | |
Primary | |
-20°C | |
HBD |
0.35 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Delta globin, HBD, Hemoglobin delta chain, Hemoglobin subunit delta, hemoglobin, delta | |
HBD | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |