Learn More
Lonza™ HBM™ Basalmedium, 500 ml
Artikelnummer. 11695450
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11695450
Marke: Lonza™ CC3199
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Basalmedium zur Verwendung mit HCM™ SingleQuots™ (CC-4182) Wachstumsergänzungspaket zur Unterstützung primärer Hepatozyten aus allen Spezies.
  • Basalmedium.
  • Enthält keine Wachstumsfaktoren, Zytokine oder Supplemente.
  • Zur Verwendung mit HCM™ SingleQuots™ (CC-4182) Wachstumsergänzungspaket.
  • In Kombination mit Supplementen ist dieses Medium ein Erhaltungsmedium mit hoher Reproduzierbarkeit für primäre Hepatozyten aus allen Spezies.
  • Das endgültige Medium ist serumfrei.
  • Optimiert für die Gesundheit von Hepatozyten und kompatibel mit allen Hepatozyten-Spezies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Hepatozyten
Produkttyp Basalmedium
Menge 500 ml
pH 7,2 bis 7,6
Farbe Durchsichtig