Learn More
HC-067047, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499496
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16499496
Marke: Medchem Express HY100208
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress HC-067047 is a potent and selective TRPV4 antagonist and reversibly inhibits currents through the human, rat, and mouse TRPV4 orthologs with IC50 values of 48 nM, 133 nM, and 17 nM, respectively.
HC-067047 is a potent and selective TRPV4 antagonist and reversibly inhibits currents through the human, rat, and mouse TRPV4 orthologs with IC50 values of 48 nM, 133 nM, and 17 nM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HC-067047
CAS 883031-03-6
Farbe Light Nude
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H28F3N3O2
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (106.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)N(CCCN2CCOCC2)C(C3=CC=CC=C3)=C1)NC4=CC=CC(C(F)(F)F)=C4
Molekulargewicht (g/mol) 471.51
Formelmasse 471.51
Reinheit (%) 99.36%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.