Learn More
WHEATON™ HDPE-Szintillationsampulle
Artikelnummer. 10523804 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material (Auskleidung):
Metallfolie
Ohne Einlage
Polyethylenschaum
Menge:
1000/Packung
500/Packung
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material (Auskleidung) Menge Packungsgröße
10523804 Ohne Einlage 500/Packung 500 Stück
11758869 Polyethylenschaum 1000/Packung 1000 Stück
11754179 Ohne Einlage 1000/Packung 1000 Stück
11748839 Metallfolie 1000/Packung 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10523804 Lieferant WHEATON™ Lieferanten-Nr. 986714
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.00 €
    288.25 € / 500 Stück
    Sparen 54.75 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
WHEATON™ HDPE Liquid Scintillation Vial is designed for reliable liquid scintillation counting. Made from high-density polyethylene with lightweight walls for increased counting efficiency, manufactured to precise tolerances, and available with a choice of cap liner materials.
  • Made from high-density polyethylene (HDPE) with lightweight walls for increased counting efficiency
  • Manufactured to precise tolerances to avoid jamming in automated equipment
  • 20 mL capacity with 22-400 cap size; dimensions 27 x 61 mm
  • Available with a choice of cap liner materials including linerless, foamed polyethylene, and metal foil options
  • Cases of 1000 vials are packed in a single plastic bag with caps supplied separately
  • Suitable for buffers, reagents, and liquid, solid, and semi-solid content
Spezifikation
Material (Auskleidung) Ohne Einlage
Farbe Natural
Außendurchmesser (metrisch) 27 mm
Material HDPE
Sterilität Non-sterile
Volumen (metrisch) 20 mL
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Menge 500/Packung
Verschlussgröße 22-400
Autoklavierbar Not Autoclavable
Höhe (metrisch) 61 mm
Produkttyp Szintillationsfläschchen