Learn More
Wheaton™ Szintillationsfläschchen aus HDPE
Artikelnummer. 11754179 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Material (Auskleidung):
Metallfolie
Ohne Einlage
Polyethylenschaum
Menge:
1000/Packung
500/Packung
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11754179
Marke: Wheaton™ 986724
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Material (Auskleidung) Ohne Einlage
Außendurchmesser (metrisch) 27 mm
Material HDPE
Volumen (metrisch) 20 mL
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 61 mm
Menge 1000/Packung
Typ Szintillationsfläschchen
Verschlussgröße 22-400