Learn More
Wheaton™ Szintillationsfläschchen aus HDPE
Artikelnummer. p-8014241 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Material (Auskleidung):
Metallfolie
Ohne Einlage
Polyethylenschaum
Menge:
1000/Packung
500/Packung
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Material (Auskleidung) Menge unitSize
11758869 Polyethylenschaum 1000/Packung 1000 Stück
11754179 Ohne Einlage 1000/Packung 1000 Stück
10523804 Ohne Einlage 500/Packung 500 Stück
11748839 Metallfolie 1000/Packung 1000 Stück
4 options
Artikelnummer. 11758869
Marke: Wheaton™ 986720
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Material (Auskleidung) Polyethylenschaum
Außendurchmesser (metrisch) 27 mm
Material HDPE
Volumen (metrisch) 20 mL
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Menge 1000/Packung
Verschlussgröße 22 bis 400
Höhe (metrisch) 61 mm
Produkttyp Szintillationsfläschchen