Learn More
Kappes Systeme™ HDPE-Vorratsbehälter
Beschreibung
Für die individuelle Lagerung von Kleinteilen. Aus lebensmittelechtem, schlag- und stossfestem Polyethylen. Chemisch beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Öle. Glatte Innenwände für leichte Reinigung. Der Boden ist verstärkt. Extrabreiter Stapelrand für sichere Stapelfähigkeit. DGBM geschützt. Zubehör: Papieretiketten, Folien und Auflagedeckel.
B/T/H: 140/290/130mm
Grösse: 5
Farbe: Grün
B/T/H: 140/290/130mm
Grösse: 5
Farbe: Grün
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Vorratsbehälter |
| Material | HDPE |
| Farbe | Grün |
| Form | Rechteckig |
| Zur Verwendung mit | Zufuhr-Rollenbahn |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von Lebensmitteln |
| Serie | 5 |
| Menge | 1/Packung |
| Abmessungen (L x B x H) | 290 x 140 x 130 mm |
| Länge (metrisch) | 290 mm |
| Mehr anzeigen |