Learn More
Kappes Systeme™ HDPE-Vorratsbehälter
Artikelnummer. 10054102
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Rot
Abmessungen (L x B x H):
85 x 105 x 45 mm
160 x 105 x 75 mm
160 x 105 x 75 mm
160 x 105 x 75 mm
230 x 140 x 130 mm
230 x 140 x 130 mm
290 x 140 x 130 mm
290 x 140 x 130 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Farbe Abmessungen (L x B x H) unitSize
10054102 Grau 290 x 140 x 130 mm 1 Stück
10665453 Grün 290 x 140 x 130 mm 1 Stück
10422542 Blau 230 x 140 x 130 mm 1 Stück
10145532 Blau 160 x 105 x 75 mm 1 Stück
10165292 Blau 85 x 105 x 45 mm 1 Stück
10645643 Grün 230 x 140 x 130 mm 1 Stück
10105292 Blau 290 x 140 x 130 mm 1 Stück
10552943 Grau 160 x 105 x 75 mm 1 Stück
10125342 Grau 230 x 140 x 130 mm 1 Stück
10748893 Rot 160 x 105 x 75 mm 1 Stück
10432542 Rot 230 x 140 x 130 mm 1 Stück
10635843 Grau 85 x 105 x 45 mm -
10625633 Rot 290 x 140 x 130 mm 1 Stück
10298102 Gelb 160 x 105 x 75 mm 1 Stück
10349212 Gelb 230 x 140 x 130 mm 1 Stück
10358922 Gelb 290 x 140 x 130 mm 1 Stück
16 options
Artikelnummer. 10054102
Marke: Kappes Systeme™ 6004.00.0354
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Für die individuelle Lagerung von Kleinteilen. Aus lebensmittelechtem, schlag- und stossfestem Polyethylen. Chemisch beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Öle. Glatte Innenwände für leichte Reinigung. Der Boden ist verstärkt. Extrabreiter Stapelrand für sichere Stapelfähigkeit. DGBM geschützt. Zubehör: Papieretiketten, Folien und Auflagedeckel.
B/T/H: 140/290/130mm
Grösse: 5
Farbe: grau
Spezifikation
Typ Vorratsbehälter
Material HDPE
Farbe Grau
Form Rechteckig
Zur Verwendung mit Zufuhr-Rollenbahn
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von Lebensmitteln
Serie 5
Menge 1/Packung
Abmessungen (L x B x H) 290 x 140 x 130 mm
Länge (metrisch) 290 mm
Breite (metrisch) 140 mm
Höhe (metrisch) 130 mm