Learn More
Masterflex™ Gerades HDPE-Anschlussstück, Stecknippel
Diese einfachen, kostengünstigen geraden Verbinder aus HDPE lassen sich mit flexiblen Schläuchen kombinieren und eignen sich so für Anwendungen mit niedrigem Druck (im Allgemeinen unter 30 psi). Die geraden Verbinder HDPE mit Stecknippel lassen sich in weiche Schläuche einschieben. Durch die Elastizität der Schläuche halten diese bei Anwendungen mit geringem Druck auf dem Anschluss.
24.05 € - 25.90 €
Spezifikation
Produkttyp | Schlauchtülle |
---|---|
Material | HDPE |
Verpackungsmenge | 10/Packung |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11755559
|
Masterflex™
30621-92 |
1/2 in. Schlauch-ID |
24.05 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11745559
|
Masterflex™
30621-89 |
3/8 in. Schlauch-ID |
24.05 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11735559
|
Masterflex™
30621-87 |
5/16 in. Schlauch-ID |
24.05 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11785549
|
Masterflex™
30622-55 |
3/16 in. Schlauch-ID |
25.90 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11795549
|
Masterflex™
30621-85 |
1/4 in. Schlauch-ID |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Für eine schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug entwickelt
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbereich: -53 bis 65 °C
- Mit Ethylenoxid sterilisieren
Spezifikation
Schlauchtülle | |
HDPE | |
10/Packung |