Learn More
Masterflex™ T-Anschlussstück aus HDPE, Stecknippel
Die T-Verbindungsstücke mit Stecknippel sind einfache und kostengünstige Anschlüsse, die für die schnelle und einfache Montage von Flüssigkeitspfaden im Labor entwickelt wurden.
24.85 € - 29.30 €
Spezifikation
Produkttyp | Schlauchtülle |
---|---|
Material | HDPE |
Verpackungsmenge | 10 Packung |
Sterilisationsmethode | Ethylenoxid |
Form | T-Form |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11765569
|
Masterflex™
30623-71 |
1/4 in. Schlauch-Innendurchm. |
25.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11745569
|
Masterflex™
30623-67 |
3/16 in. Schlauch-Innendurchm. |
24.85 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11744769
|
Masterflex™
30623-60 |
3/4 in. Schlauch-Innendurchm. |
29.30 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11775569
|
Masterflex™
30623-77 |
3/8 in. Schlauch-Innendurchm. |
25.70 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11755569
|
Masterflex™
30623-73 |
5/16 in. Schlauch-Innendurchm. |
26.90 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Verwendung bei Niederdruckanwendungen, im Allgemeinen unter 30 psi (2 bar)
- Hergestellt aus hochwertigem HDPE
- Sterilisation nur durch Ethylenoxid (ETO)
- Komplettes Sortiment an Standardgrößen erhältlich
- Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Specifications
Schlauchtülle | |
10 Packung | |
T-Form |
HDPE | |
Ethylenoxid |