missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HE4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 14406-1-AP-20UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16893024

  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This gene encodes a protein that is a member of the WFDC domain family. The WFDC domain, or WAP Signature motif, contains eight cysteines forming four disulfide bonds at the core of the protein, and functions as a protease inhibitor in many family members. This gene is expressed in pulmonary epithelial cells, and was also found to be expressed in some ovarian cancers. The encoded protein is a small secretory protein, which may be involved in sperm maturation.
Spezifikation

Spezifikation

HE4
Polyclonal
Unconjugated
WFDC2
HE4, WAP5, WFDC2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10406
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q14508
WFDC2
HE4 Fusion Protein Ag5684
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote