Learn More
Advantage-Lab™ Beheiztes Ultraschall-Wasserbad
Artikelnummer. 15628855
Encompass
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,8 l
2,75 l
5,75 l
12,75 l
28 l
45 l
90 l
130 l
180 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15628855
Marke: Advantage-Lab™ AL0402230
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Zuverlässige, anwenderfreundliche Geräte für feinste Reinigungsarbeiten. Advantage-Lab™ beheiztes Ultraschallwasserbad enthält einen Schallkopftank aus kavitationsfestem Edelstahl.
  • Messumformer-Behälter aus kavitationsbeständigem Edelstahl.
  • Edelstahlgehäuse.
  • Sandwich-Performance-Messumformersysteme.
  • Entgasungsfunktion zum effizienten Entfernen der Reinigungsflüssigkeit und für spezielle Laboranwendungen.
  • Automatische Entgasung z. B. nach dem Befüllen mit frisch gemischter Reinigungsflüssigkeit.
  • Anzeige der verbleibenden Reinigungszeit über Dioden.
  • Spritzwassergeschütztes Bedienfeld.
  • Automatische Abschaltung nach 12-stündigem Betrieb (wenn in diesem Zeitraum keine Tasten betätigt wurden) verhindert einen ungewollten Dauerbetrieb.
  • Elektronische Drehknöpfe.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0,8 l
Temperaturbereich 30 °C bis 80 °C
Heizleistung 60 W
Material Rostfreier Stahl
Abmessungen (L x B x H) 106 x 206 x 178 mm
Gewicht (metrisch) 2,0 kg
Spannung 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.