Learn More
Advantage-Lab™ Beheiztes Ultraschall-Wasserbad
Beschreibung
- Messumformer-Behälter aus kavitationsbeständigem Edelstahl.
- Edelstahlgehäuse.
- Sandwich-Performance-Messumformersysteme.
- Entgasungsfunktion zum effizienten Entfernen der Reinigungsflüssigkeit und für spezielle Laboranwendungen.
- Automatische Entgasung z. B. nach dem Befüllen mit frisch gemischter Reinigungsflüssigkeit.
- Anzeige der verbleibenden Reinigungszeit über Dioden.
- Spritzwassergeschütztes Bedienfeld.
- Automatische Abschaltung nach 12-stündigem Betrieb (wenn in diesem Zeitraum keine Tasten betätigt wurden) verhindert einen ungewollten Dauerbetrieb.
- Elektronische Drehknöpfe.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2,75 l |
| Temperaturbereich | 30 °C bis 80 °C |
| Heizleistung | 2000 W |
| Material | Rostfreier Stahl |
| Abmessungen (L x B x H) | 179 x 300 x 214 mm |
| Gewicht (metrisch) | 3,3 kg |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |