Learn More
Advantage-Lab™ Beheiztes Ultraschall-Wasserbad
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,8 l
2,75 l
5,75 l
12,75 l
28 l
45 l
90 l
130 l
180 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Messumformer-Behälter aus kavitationsbeständigem Edelstahl.
- Edelstahlgehäuse.
- Sandwich-Performance-Messumformersysteme.
- Entgasungsfunktion zum effizienten Entfernen der Reinigungsflüssigkeit und für spezielle Laboranwendungen.
- Automatische Entgasung z. B. nach dem Befüllen mit frisch gemischter Reinigungsflüssigkeit.
- Anzeige der verbleibenden Reinigungszeit über Dioden.
- Spritzwassergeschütztes Bedienfeld.
- Automatische Abschaltung nach 12-stündigem Betrieb (wenn in diesem Zeitraum keine Tasten betätigt wurden) verhindert einen ungewollten Dauerbetrieb.
- Elektronische Drehknöpfe.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5,75 l |
| Temperaturbereich | 30 °C bis 80 °C |
| Heizleistung | 400 W |
| Material | Rostfreier Stahl |
| Abmessungen (L x B x H) | 186 x 365 x 264 mm |
| Gewicht (metrisch) | 5,1 kg |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.