Learn More
Witeg™ Dickwandiges Zentrifugenröhrchen
Diese dickwandigen Röhrchen können unbedenklich zentrifugiert werden. Die Witeg™ dickwandigen Zentrifugenröhrchen sind graduiert und verfügen über Schraubverschlüsse.
Marke: Witeg™ 4 945 404
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13400kg
Description
- Dickwandig.
- Graduiert.
- Rundboden
- Schraubverschluss.
Specifications
100 ml (85 ml nominal) | |
Rund | |
44 mm |
98 mm | |
Schraubverschluss |