Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Core Allround Chill-Paket
Artikelnummer. 16662284 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
16662284 EU-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16662284 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5712130000
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hei-VAP Core mit manueller Hebefunktion und vertikalem Glassatz G3.
  • Hei-VAP Core mit manueller Hebefunktion und vertikalem Glassatz G3
  • Hei-VAC Steuerung
  • Vakuumpumpe Rotavac Valve Tec
  • Schlauchsatz
  • Kühler Hei-CHILL 250
  • Thermoflüssigkeit Kyro 30 (10 l)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rotationsverdampfer mit manueller Hebefunktion
Steckertyp EU-Stecker