Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Core HL G3B
Artikelnummer. 16317788 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5-l-Verdampfungskolben, 4,5-l-Bad
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
16317788 5-l-Verdampfungskolben, 4,5-l-Bad 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16317788 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5710131000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5284.72 €
    4291.00 € / 1 Stück
    Sparen 993.72 €
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Hei-VAP Core HL G3B verwendet ein Betriebskonzept, das sich auf das Wesentliche konzentriert: Übersichtlich und jederzeit zugänglich für die grundlegenden Parameter Drehzahl und Heizbadtemperatur.
  • Klare Digitalanzeige mit Ist- und Sollwerten
  • Zwei separate Regler mit dynamischer Regelung zur Einstellung der Drehzahl und der Wärmebadtemperatur: Schnelles Drehen für große Schritte, langsames Drehen zur präzisen Einstellung der Sollwerte
  • Die Sperrfunktion verhindert eine versehentliche Änderung der Werte
  • Das intuitive LED-Ringlicht macht aktivierte Funktionen auch aus der Ferne deutlich sichtbar
  • Einfache Einstellung der Eintauchtiefe bis 155 mm und des Neigungswinkels von 20° bis 80°
  • Standby-Funktion und Restwärmewarnung bei Wärmebadtemperaturen über 50 °C
  • Modell mit manueller Hebefunktion und transparentem, kunststoffbeschichtetem, vertikalem Glassatz G3
  • Die Standby-Taste stoppt alle Funktionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung EU-Stecker
Gewicht (metrisch) 15 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 33.1 lb.
Kapazität (metrisch) 5-l-Verdampfungskolben, 4,5-l-Bad
Geschwindigkeit 10 bis 280 U/min
Temperaturbereich (metrisch) 20 °C bis 210 °C
Display LCD
Motortyp Bürstenloser Gleichstrommotor
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 68 °F bis 410 °F
Wirkleistung 1400 W
Montageart der Glaswaren Beschichtete G3-Vertikalglaswaren
IP-Schutzart IP 20
Material Edelstahl
Reglertyp Elektronisch
Temperaturgenauigkeit ±1 K
Winkel 20° bis 80°
Typ Rotationsverdampfer mit manueller Hebefunktion