Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Expert Control ML G3B.
Artikelnummer. 16465419 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
16465419 EU-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16465419 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5740231000
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erweitert den Hei-VAP Expert um zahlreiche intelligente Funktionen sowie um einen Überblick über alle Parameter und den aktuellen Prozess.
  • 5 Zoll-Touchscreen zur Steuerung des gesamten Systems einschließlich Vakuum und Kühltemperatur
  • Modell mit motorisierter Hebefunktion und transparentem, kunststoffbeschichtetem, vertikalem Glassatz G3
  • Für eine präzise Überwachung symbolisiert das Piktogramm auf dem Display auch aktive Funktionen
  • Separate Drehknöpfe für schnellen Zugriff: rechts für direkte Vakuumsteuerung, links für die Drehzahl
  • Einstellung der Werte entweder über das Touch-Display oder die separaten Drehknöpfe für schnellen Zugriff
  • Direkter Zugriff auf zwei Favoriten auf dem Startbildschirm
  • Erweiterbare Lösungsmittelbibliothek. Sie können Ihre eigenen Favoriten auch über einen USB-Stick auf andere Geräte übertragen
  • Definieren und Speichern eigener Verdampfungsprozesse (Rampen)
  • Automatisches Verdampfen mit dem Dynamic AUTOaccurate Program (DAA). Bequem und individuell anpassbar: Von der Schaumvermeidung bis hin zur hocheffizienten Verdampfung
  • Mit USB- und Micro SD-Schnittstelle für einfache Installation von Software-Updates und Übertragung einzelner Favoriten von einem Gerät auf ein anderes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rotationsverdampfer mit motorisierter Hebefunktion
Steckertyp EU-Stecker