Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Expert ML G3B XL, EU-Stecker
Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Präzise Einstellung von Drehzahl und Wärmebadtemperatur auf dem digitalen Touch-Display oder für schnellen Zugriff während eines aktiven Prozesses direkt über die Knöpfe am Bedienfeld.
- Zentrales Bedienfeld mit 5 Zoll-Touchscreen
- Modell mit motorisierter Hebefunktion mit transparentem, kunststoffbeschichtetem, vertikalem Glassatz G3 XL - erzielt höhere Verdampfungsraten durch die erweiterte Kühlfläche von 2.200 cm2
- Klare Anzeige aller Werte (Basis- und erweiterter Modus)
- Mit Timer, Begrenzung der Höchsttemperatur, mehrsprachigem Menü und Textanzeige für Fehlermeldungen
- Separate Drehknöpfe für Drehzahl und Heizung mit Sperrfunktion, um ein versehentliches Nachstellen zu verhindern
- LED-Ringlichter und Piktogramm zur Anzeige der Aktivität auch aus der Entfernung
- Integrierte Lösungsmittelbibliothek zur Erleichterung der Einstellung des erforderlichen Vakuums auf einem externen Vakuumregler
- USB- und Micro SD-Schnittstellen
- Optionale Anzeige der Dampftemperatur
- Nachträgliche Aufrüstung auf Hei-VAP Expert Control ist möglich, einschließlich Vakuum- und Kühlerregelung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5 l |
| Typ | Rotationsverdampfer mit motorisierter Hebefunktion |
| Steckertyp | EU-Stecker |