Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Pulvertrocknungs-Kühlpaket, EU-Stecker
Artikelnummer. 17303340 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17303340 EU-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17303340 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5743330000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Hei-VAP Kühlpaket zur Pulvertrocknung verfügt über eine motorisierte Hebefunktion, einen Kühler, einen Pulverkolben und einen Schlauchsatz.
  • Hei-VAP Expert Control mit motorisierter Hebefunktion und vertikalem Glassatz G3
  • Vakuumpumpe Rotavac Valve Control
  • Vakuumventil
  • Kühler Hei-CHILL 600
  • RS 232-Kabel
  • Schlauchsatz
  • 2 l-Pulverkolben
  • Dampfrohr mit Pulverfilter
  • Thermoflüssigkeit Kyro 30 (10 l)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rotationsverdampfer mit motorisierter Hebefunktion
Steckertyp EU-Stecker