Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Twin-VAP-Paket, EU-Stecker
Artikelnummer. 17383330 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Steckertyp unitSize
17383330 EU-Stecker 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 17383330
Marke: Heidolph™ 5742930000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Hei-VAP Twin VAP Paket verfügt über eine motorisierte Hebefunktion, eine Vakuumpumpensteuerung, einen Kühler und einen Schlauchsatz.
  • 2 x Hei-VAP Expert Control mit motorisierter Hebefunktion und vertikalem Glassatz G3
  • Vakuumpumpe Rotavac Valve Control
  • 2 x Vakuumventil
  • Kühler Hei-CHILL 1200
  • 2 x Schlauchsatz
  • Thermoflüssigkeit Kyro 30 (20 l)
  • 2 x Rückschlagventil
  • 2 x Y-Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rotationsverdampfer mit motorisierter Hebefunktion
Steckertyp EU-Stecker