Learn More
Heidolph™ Hei-VAP University Akademie-Kühlpaket, EU-Stecker
Artikelnummer. 17363290 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17363290 EU-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17363290 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5712510000
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Hei-VAP akademische Universitäts-Kühlpaket verfügt über eine manuelle Hebefunktion, eine Vakuumpumpe, einen Kühler und einen Schlauchsatz.
  • Hei-VAP Core mit manueller Hebefunktion und diagonalem Glassatz G1
  • Vakuumpumpe Rotavac Valve Tec
  • Manueller Vakuumregler
  • Kühler Hei-CHILL 250
  • Thermoflüssigkeit Kyro 30 (10 l)
  • Schlauchsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rotationsverdampfer mit manueller Hebefunktion
Steckertyp EU-Stecker