Learn More
HEK 293T cells Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 27555-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16815695
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is designed to detect the proteins of the HEK 293T cells.
HEK 293T cell line, an important variant of HEK 293 cell line, which contains the SV40 Large T-antigen that allows for episomal replication of transfected plasmids containing the SV40 origin of replication. HEK 293T cells are usually used for plasmids transfection and temporal expression of desired gene products.
Spezifikation
Spezifikation
HEK 293T cells
Polyclonal
Unconjugated
293T, HEK 293T cells, HEK293T
Protein A
RUO
Human
Antibody
IgG
ELISA
1.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Rabbit
150 μL
Primary
-20°C