Learn More
Helicin, 99 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10002940
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemischer Name oder Material Helicin
Namenshinweis 99%
CAS 618-65-5
Schmelzpunkt 178°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C13H16O7
MDL-Nummer MFCD00006589
Menge 1 g
Beilstein 31, 223
Merck Index 15, 4663
Spezifischer Drehzustand −60° (20°C c=2,H2O)
Spezifische Drehung -60
Synonym helicin, 2-beta-d-glucopyranosyloxy benzaldehyde, unii-6n4ti8p9r5, 2-formylphenyl beta-d-glucopyranoside, salicylaldehyde beta-d-glucopyranoside, helicine, salicylaldehyde b-d-glucoside, salicylaldehyde, a-d-glucoside, salicylaldehyde-beta-d-glucoside
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
InChI-Schlüssel BGOFCVIGEYGEOF-UJPOAAIJSA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=CC=C2C=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-Name 2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}benzaldehyde
Molekulargewicht (g/mol) 284.26
PubChem CID 101799
ChEBI CHEBI:73235
Formelmasse 284.26
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver