Learn More
Hämatoxylinhydrat, 80 % (Trockengewicht), Wasser < 8 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462917
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15462917 25 g 25 Gramm
15452917 5 g 5 Gramm
15472917 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462917 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 047223.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 517-28-2 | C16H14O6 | 302.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 517-28-2
Summenformel C16H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 302.28
MDL-Nummer MFCD00078111
InChI-Schlüssel WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Synonym hematoxylin, hydroxybrasilin
PubChem CID 45029742
IUPAC-Name (6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromen-3,4,6a,9,10-pentol
SMILES [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hematoxylin hydrate
Namenshinweis Water <8%
Schmelzpunkt ∼200°C (decomposition)
Farbe Braun bis Creme
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht)
Menge 25 g
Beilstein 91399
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,4637
Löslichkeitsinformationen Soluble in 95% ethanol(1mg/mL).
Formelmasse 302.29 (Anhydrous)
Reinheit (%) 80%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hematoxylin hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hematoxylin hydrate