Learn More
Hämatoxylinhydrat, 80 % (Trockengewicht), Wasser < 8 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15472917
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize':
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge missing translation for 'unitSize'
15472917 100 g 100 Gramm
15452917 5 g 5 Gramm
15462917 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 15472917 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 047223.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 517-28-2 | C16H14O6 | 302.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 517-28-2
Summenformel C16H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 302.28
MDL-Nummer MFCD00078111
InChI-Schlüssel WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Synonym hematoxylin, hydroxybrasilin
PubChem CID 45029742
IUPAC-Name (6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromen-3,4,6a,9,10-pentol
SMILES [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Specifications
Chemischer Name oder Material Hematoxylin hydrate
Namenshinweis Water <8%
Schmelzpunkt ∼200°C (decomposition)
Farbe Braun bis Creme
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht)
Menge 100 g
Beilstein 91399
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,4637
Löslichkeitsinformationen Soluble in 95% ethanol(1mg/mL).
Formelmasse 302.29 (Anhydrous)
Reinheit (%) 80%
Physikalische Form Pulver