Learn More
Heme Oxygenase-1-IN-1 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465386
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16465386 100 mg 100 Milligramm
16450837 50 mg -
16447247 5 mg 5 Milligramm
16414538 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16465386 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY111798A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Heme Oxygenase-1-IN-1 (Compound 2) hydrochloride is a heme oxygenase 1 (HO-1) inhibitor with an IC50 of 0.25 μM.
Heme Oxygenase-1-IN-1 (Compound 2) hydrochloride is a heme oxygenase 1 (HO-1) inhibitor with an IC50 of 0.25 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heme Oxygenase-1-IN-1 hydrochloride
CAS 1092851-70-1
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H16BrClN2
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (396.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (316.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=CC=C(CCCCN2C=CN=C2)C=C1.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 315.64
Formelmasse 315.64
Reinheit (%) 99.03%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death