Learn More
Hemin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481809
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16481809 1 g
16480228 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16481809 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19424
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Hemin is an iron-containing porphyrin. Hemin is an Heme oxygenase (HO)-1 inducer.
Hemin is an iron-containing porphyrin. Hemin is an Heme oxygenase (HO)-1 inducer.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hemin
CAS 16009-13-5
Farbe Black
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C34H32ClFeN4O4
Menge 1 g
Synonym Hemin chloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 17.33 mg/mL (26.58 mM; Need ultrasonic) ∣NH4OH : 2.5 mg/mL (3.83 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with H2O) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.15 mM; Need ultrasonic) ∣0.1 M NaOH : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;adjust pH to 12 with NaOH;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES [Cl-][Fe+3]123[N-]4C5=C(CCC([O-])=O)C(C)=C4C=C(C(C=C)=C6C)[N]1=C6C=C(C(C=C)=C7C)[N-]2C7=CC(C(C)=C8CCC([O-])=O)=[N]3C8=C5.[H+].[H+]
Molekulargewicht (g/mol) 651.94
Formelmasse 651.94
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation