Learn More
Heparan Sulfate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16433638
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 16433638
Marke: Medchem Express HY10191610mg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Heparan sulfate, a complex and linear polysaccharide, exists as part of glycoproteins named heparan sulfate proteoglycans, which are expressed abundantly on the cell surface and in the extracellular matrix.
Heparan sulfate, a complex and linear polysaccharide, exists as part of glycoproteins named heparan sulfate proteoglycans, which are expressed abundantly on the cell surface and in the extracellular matrix.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heparan Sulfate
Physikalische Form Solid
CAS 9050-30-0
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H19NO20S3 (monomer)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (Need ultrasonic)
SMILES O=S(OCC1O[C@@H](OC)[C@H](NS(=O)(O)=O)[C@@H](OS(=O)(O)=O)[C@H]1O[C@@H]2OC(C(O)=O)[C@H](O[C@@H]3OC(COS(=O)(O)=O)[C@H](O[C@@H]4OC(C(O)=O)[C@H](OC)[C@H](O)[C@H]4OS(=O)(O)=O)[C@H](O)[C@H]3NS(=O)(O)=O)[C@H](O)[C@H]2O)(O)=O.[n]
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.